Nitrure de titane (III) ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41110.KSEA 913 EUR InStock
41110.KS
Nitrure de titane (III) ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Nitrure de titane (III)
Magnetron sputtering source
Formule: NTi
MW: 61,89 g/mol
Point de fusion: 2950 °C
Densité: 5,22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049596
Numéro CAS: 25583-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité