Dioxyde d'hafnium ≥99% (base métaux sauf Zr) (max. 1,5% Zr)
Fournisseur: Thermo Scientific
11835.14 11835.22
11835.14EA 103 EUR InStock
11835.14 11835.22
Dioxyde d'hafnium ≥99% (base métaux sauf Zr) (max. 1,5% Zr)
Dioxyde d'hafnium
Purity: 99% CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formule: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Point d'ébullition: 5400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2774 °C
Densité: 9.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003565
Numéro CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité