Dioxyde d'hafnium, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.11626.0100 1.11626.1000
1.11626.0100EA 0 EUR InStock
1.11626.0100 1.11626.1000
Dioxyde d'hafnium, Patinal®
Dioxyde d'hafnium
Formule: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Point d'ébullition: 5400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2812 °C
Densité: 9.68 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003565
Numéro CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité