Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Titane (III) oxyde, Patinal®

Fournisseur: Merck


1.10203.1000EA 0 EUR InStock
1.10203.1000 1.10203.0100
Titane (III) oxyde, Patinal®
Titane (III) oxyde


Formule: O₃Ti₂
MW: 143,76 g/mol
Point de fusion: 1900 °C
Densité: 4,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036278
Numéro CAS: 1344-54-3
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité