Dioxyde de titane anatase support de catalyseur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 80 EUR InStock
44429.30 44429.A1 44429.A7
Dioxyde de titane anatase support de catalyseur
Dioxyde de titane anatase
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Formule: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Point d'ébullition: 2900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité