Titane (IV) oxyde, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.11771.0100 1.11771.1000
1.11771.0100EA 0 EUR InStock
1.11771.0100 1.11771.1000
Titane (IV) oxyde, Patinal®
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Point d'ébullition: 2900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité