Dioxyde de titane rutile ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44375.14 44375.22
44375.14EA 127 EUR InStock
44375.14 44375.22
Dioxyde de titane rutile ≥99.9% (base métaux)
Dioxyde de titane rutile
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 3-6mm Sintered Pieces Density: 4.23 Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: O₂Ti
MW: 79,88 g/mol
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1830…1850 °C
Densité: 4.23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Merck Index: 14,9472
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité