Isopropanolate de titane(IV) 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 30 EUR InStock
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Isopropanolate de titane(IV) 98+%
Isopropanolate de titane(IV)
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284,23 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion: >15 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
ONU: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité