Niobium (V) chlorure 99.8%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201690500 201690100
ACRO201690500EA 168 EUR InStock
ACRO201690500 ACRO201690100
Niobium (V) chlorure 99.8%
Niobium (V) chlorure
Formule: Cl₅Nb
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204.7…209.5 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06649
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Assay ≥99.75 %
Aluminium (Al) ≤4 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.5 ppm
Boron (B) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.2 ppm
Copper (Cu) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤3 ppm
Nickel (Ni) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤3 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Tantalium (Ta) ≤25 ppm
Tin (Sn) ≤1 ppm
Titanium (Ti) ≤3 ppm
Tungsten (W) ≤2 ppm
Vanadium (V) ≤2 ppm
Zirconium (Zr) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité