Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Niobium (V) chlorure, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: Pentachlorure de niobiumChlorure de niobium (V)

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12285.0100EA 417 EUR InStock
1.12285.0100
Niobium (V) chlorure, Sigma-Aldrich®
Niobium (V) chlorure


Formule: Cl₅Nb
MW: 270,17 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
ONU: 3260
ADR: 8,
Merck Index: 12,06649
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 270.17 g/mol
Bulk Density 1450 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Density 2.75 g/cm3


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité