Pentachlorure de tantale ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tantalum (V) chloride
ampouled under argon
14164.06 14164.14 14164.22
14164.06EA 64.8 EUR InStock
14164.06 14164.14 14164.22
Pentachlorure de tantale ≥99.8% (base métaux)
Pentachlorure de tantale
Purity: 99.8% CAS No.: 7721-01-9 Molecular Formula: TaCl5 Formula Weight: 358.21 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.68 Appearance: White to pale yellow Odour: Acidic Melting Point: 216° Boiling Point: 242° Solubility: Decomposes in water. Soluble in absolute alcohol and KOH Merck Reference: 14,9054 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011253
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metal
Formule: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: 216 °C
Densité: 3.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011253
Numéro CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9054
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité