Vanadium (III) chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 123 EUR InStock
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium (III) chlorure 97%
Vanadium (III) chlorure
Formule: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011454
Numéro CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
ONU: 2475
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité