Vanadium (III) chlorure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12393.1000EA 1900 EUR InStock
1.12393.1000 1.12393.0025
Vanadium (III) chlorure, Sigma-Aldrich®
Vanadium (III) chlorure
Formule: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Densité: 3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011454
Numéro CAS: 7718-98-1
ONU: 2475
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 157.3 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Vanadium trichloride
Hill Formula Cl3V
Chemical Formula VCl3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité