Pentafluorure de tantale
002867-10G 002867-25G 002867-100G
FLUO002867-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002867-10G FLUO002867-25G FLUO002867-100G
Pentafluorure de tantale
Pentafluorure de tantale
Formule: F₅Ta
MW: 275,94 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97 °C
Densité: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042542
Numéro CAS: 7783-71-3
EINECS: 232-022-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09225
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité