Vanadium (III) fluorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vanadium trifluoride
81115.04 81115.09 81115.18
81115.04EA 155 EUR InStock
81115.04 81115.09 81115.18
Vanadium (III) fluorure ≥98%
Vanadium (III) fluorure
Purity: 98% CAS No.: 10049-12-4 Molecular Formula: VF3 Formula Weight: 107.94 Physical Form: Powder Density: 3.363 Melting Point: ≈1406° Solubility: Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid Merck Reference: 14,9922 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042553
Formule: F₃V
MW: 107,94 g/mol
Point de fusion: ∼1406 °C
Densité: 3.363
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042553
Numéro CAS: 10049-12-4
EINECS: 233-169-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9922
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité