Niobium (V) oxyde ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pentaoxyde de diniobium
41080.KSEA 707 EUR InStock
41080.KS
Niobium (V) oxyde ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Niobium (V) oxyde
Magnetron sputtering target
Formule: Nb₂O₅
MW: 265,81 g/mol
Point de fusion: 1496 °C
Densité: 4,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011128
Numéro CAS: 1313-96-8
Merck Index: 14,06559
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité