Pentaoxyde de ditantale, Patinal®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tantale (V) oxyde
1.08500.0100EA 0 EUR InStock
1.08500.0100 1.08500.1000
Pentaoxyde de ditantale, Patinal®
Pentaoxyde de ditantale
Formule: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Point de fusion: 1870…1880 °C
Densité: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011254
Numéro CAS: 1314-61-0
Merck Index: 14,09056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité