Vanadium (V) oxyde 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207995000 207991000 207990025
ACRO207995000EA 140 EUR InStock
ACRO207995000 ACRO207991000 ACRO207990025
Vanadium (V) oxyde 98+%
Vanadium (V) oxyde
Formule: O₅V₂
Point d'ébullition: 1750 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3.35 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
ONU: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤500 µm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium oxide (Na2O) ≤300 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤300 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité