Chrome (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chromium trichloride
35691.06 35691.14 35691.22
35691.06EA 45.5 EUR InStock
35691.06 35691.14 35691.22
Chrome (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Chrome (III) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-73-7 Molecular Formula: CrCl3 Formula Weight: 158.35 Physical Form: Flake Density: 2.87 Appearance: Violet Melting Point: ca 1150° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010948
Formule: Cl₃Cr
MW: 158,35 g/mol
Point de fusion: ∼ 1150 °C
Densité: 2.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010948
Numéro CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2222
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité