Tungstène (VI) chlorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tungsten hexachloride
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
12337.06EA 59 EUR InStock
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
Tungstène (VI) chlorure ≥99%
Tungstène (VI) chlorure
Purity: 99% CAS No.: 13283-01-7 Molecular Formula: WCl6 Formula Weight: 396.57 Physical Form: Powder Density: 3.52 Appearance: Purple Odour: Pungent Melting Point: 275° Boiling Point: 346° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011463
Formule: Cl₆W
MW: 396,56 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C
Point de fusion: 275 °C
Densité: 3.52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011463
Numéro CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité