Trioxyde de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11828.22 11828.36 11828.A3
11828.22EA 85.1 EUR InStock
11828.22 11828.36 11828.A3
Trioxyde de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Trioxyde de tungstène
Purity: 99.8% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: 10-20 Micron Powder Density: 7.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 1473° Solubility: Insoluble in water and acids. Soluble in hot alkalies. Slightly soluble in HF Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
In manufacture of tungsten and tungstates, and in alloys, in fire-proofing fabrics, and as a ceramic pigment
Formule: O₃W
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 7.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 14,9817
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité