Trioxyde de tungstène
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyms: Tungstène (VI) oxyde
XXXX110.02-0008EA 0 EUR InStock
XXXX110.02-0008 MSPP200008986
Trioxyde de tungstène
Trioxyde de tungstène
Formule: O₃W
MW: 231,84 g/mol
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
Merck Index: 12,09947
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité