Disulfure de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tungsten sulphide, Tungsten (IV) sulphide
11829.18 11829.30
11829.18EA 99.5 EUR InStock
11829.18 11829.30
Disulfure de tungstène ≥99.8% (base métaux)
Disulfure de tungstène
Purity: 99.8% CAS No.: 12138-09-9 Molecular Formula: WS2 Formula Weight: 247.98 Physical Form: Powder Density: 7.5 Appearance: Black Melting Point: 1250° dec. MDL No.: MFCD00011467
Formule: S₂W
MW: 247,97 g/mol
Point de fusion: 1250 °C (dec.)
Densité: 7.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011467
Numéro CAS: 12138-09-9
EINECS: 235-243-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité