Manganèse (II) bromure, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
207860250 207861000
ACRO207860250EA 106 EUR InStock
ACRO207860250 ACRO207861000
Manganèse (II) bromure, anhydre 99%
Manganèse (II) bromure
Formule: Br₂Mn
MW: 214,75 g/mol
Point de fusion: 698 °C
Densité: 4.38 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011113
Numéro CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité