Manganèse (II) carbonate (≥44% Mn)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Manganous carbonate
14324.36 14324.A3
14324.36EA 46.3 EUR InStock
14324.36 14324.A3
Manganèse (II) carbonate (≥44% Mn)
Manganèse (II) carbonate
CAS No.: 598-62-9 Molecular Formula: CMnO3 Formula Weight: 114.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 3.125 Appearance: Light brown to violet Odour: Odourless Melting Point: 350° dec. Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute inorganic acids Merck Reference: 14,5726 MDL No.: MFCD00011116
Pigment, varnish drier
Formule: CMnO₃
MW: 114,95 g/mol
Point de fusion: 350 °C (dec.)
Densité: 3.125
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011116
Numéro CAS: 598-62-9
EINECS: 209-942-9
Merck Index: 14,5726
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité