L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant GDF-15 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-171-100UG 100-171-1MG 100-171-20UG 100-171-500UG 100-171-5UG
SHBT100-171-100UGEA 513 EUR InStock
SHBT100-171-100UG SHBT100-171-1MG SHBT100-171-20UG SHBT100-171-500UG SHBT100-171-5UG
Human Recombinant GDF-15 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Growth differentiation factor 15 (GDF-15) is a member of the transforming growth factor beta (TGF-β) family and is made by the placenta and cardiovascular tissues. GDF-15 regulates inflammatory and apoptotic pathways during cellular stress and injury. GDF-15 is emerging as a biomarker of early heart disease, such that increased levels of circulating GDF-15 are associated with an increased risk of developing heart failure. The GDF-15 D variant has a Histidine to an Aspartate substitution at amino acid position 7.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité