L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant WISP-2 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-197-5UG 100-197-20UG 100-197-100UG 100-197-500UG 100-197-1MG
SHBT100-197-5UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT100-197-5UG SHBT100-197-20UG SHBT100-197-100UG SHBT100-197-500UG SHBT100-197-1MG
Human Recombinant WISP-2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
WNT1-inducible-signaling pathway protein 2 (WISP-2) is a member of the CYR61/CTGF/NOV (CCN) family of regulatory factors. WISP-2 is expressed in ectodermal, mesodermal, and endodermal lineages, including primary osteoblasts, fibroblasts, mesenchymal stem cells, and adipogenic precursor cells. WISP-2 is a canonical WNT ligand that regulates cell proliferation, adhesion, and metastasis. Secreted WISP-2 promotes mesenchymal precursor cell proliferation and maintains them in an undifferentiated state. In bone-forming osteoblasts, WISP-2 promotes osteoblast adhesion and inhibits osteocalcin production.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité