Manganèse (IV) oxyde 99% -10 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 36.1 EUR InStock
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Manganèse (IV) oxyde 99% -10 mesh
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
Point de fusion: 535 °C (dec.)
Densité: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité