Manganèse (IV) oxyde pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Bioxyde de manganèseManganèse dioxydeDioxyde de manganèse
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.05958.0100EA 30.3 EUR InStock
8.05958.0100 8.05958.9025 8.05958.9999 8.05958.1000 8.05958.9050
Manganèse (IV) oxyde pour la synthèse
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Point de fusion: 535 °C
Densité: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité