Manganèse (IV) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bioxyde de manganèseManganèse dioxydeDioxyde de manganèse
ROTH4486.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH4486.1
Manganèse (IV) oxyde
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Point de fusion: 535 °C
Densité: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité