Manganèse (IV) oxyde ≥90% (RT), grade Technique, activé, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
63548-1KG 63548-250G
63548-1KGEA 69.7 EUR InStock
63548-1KG 63548-250G
Manganèse (IV) oxyde ≥90% (RT), grade Technique, activé, Fluka™
Manganèse (IV) oxyde
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formule: MnO₂
Point de fusion: Dec.
Densité: 5.21 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity complying
Assay Min. 90.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité