Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
43472.36EA 0 EUR InStock
43472.36 43472.14 43472.22
Fer (II) bromure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fer (II) bromure
Formule: Br₂Fe
MW: 215,66 g/mol
Point de fusion: 684 °C
Densité: 4,636
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016081
Numéro CAS: 7789-46-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4042
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité