Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (II) bromure 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO195410010EA 113 EUR InStock
ACRO195410010
Platine (II) bromure 98%
Platine (II) bromure


Formule: Br₂Pt
MW: 354,89 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 6,65 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011180
Numéro CAS: 13455-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to khaki Powder
Assay ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité