Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de cobalt

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Cobalt (II) chlorure

ROTH7095.1EA 57.9 EUR InStock
ROTH7095.1
Dichlorure de cobalt
Dichlorure de cobalt


Formule: Cl₂Co
MW: 129,84 g/mol
Point d'ébullition: 1049 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 735 °C
Densité: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité