Fer (III) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trichlorure de fer
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03945.0500EA 54.3 EUR InStock
8.03945.0500 8.03945.9025 8.03945.9065 8.03945.9060 8.03945.9999 8.03945.1000
Fer (III) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 260 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
ONU: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité