Iridium (III) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 63.9%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43380.03 43380.06
43380.03EA 587 EUR InStock
43380.03 43380.06
Iridium (III) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 63.9%, Premion®
Iridium (III) chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-83-9 Molecular Formula: IrCl3 Formula Weight: 298.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to brown Melting Point: 763° dec. Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011063
Formule: Cl₃Ir
MW: 298,58 g/mol
Point de fusion: 763 °C (dec.)
Densité: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011063
Numéro CAS: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5088
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité