Iridium (IV) chlorure (≥56,5% Ir) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12184.06EA 2300 EUR InStock
12184.06 12184.03 12184.01
Iridium (IV) chlorure (≥56,5% Ir) ≥99.95% (base métaux), Premion®
Iridium (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ir
MW: 334,03 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016155
Numéro CAS: 10025-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité