Nickel (II) chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de nickel
ACRO378350250EA 596 EUR InStock
ACRO378350250 ACRO378350050
Nickel (II) chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux), en poudre
Nickel (II) chlorure
Formule: Cl₂Ni
MW: 129,6 g/mol
Point de fusion: 1001 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité