Palladium (II) chlorure (59% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de palladium
ACRO195200050EA 993 EUR InStock
ACRO195200050 ACRO195200250 ACRO195200010
Palladium (II) chlorure (59% Pd)
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Point de fusion: 678…680 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité