Platine (II) chlorure (≥73% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO195380010EA 172 EUR InStock
ACRO195380010 ACRO195380250 ACRO195380050 ACRO195382500
Platine (II) chlorure (≥73% Pt)
Platine (II) chlorure
Formule: Cl₂Pt
MW: 265,99 g/mol
Point de fusion: 581 °C (déc.)
Densité: 6,05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité