Platine (II) chlorure (≥73% Pt) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.24566.0500EA 175 EUR InStock
8.24566.0500 8.24566.9999
Platine (II) chlorure (≥73% Pt) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Platine (II) chlorure
Formule: Cl₂Pt
MW: 265,99 g/mol
Point de fusion: 581 °C
Densité: 6,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 581 °C decomposes
Molar Mass 265.99 g/mol
Density 6.1 g/cm3
pH 5 - 6 (H2O) suspension
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité