Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tétrachlorure de platine
44503.06EA 654 EUR InStock
44503.06
Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Platine (IV) chlorure
Formule: Cl₄Pt
MW: 336,89 g/mol
Point de fusion: 370 °C (déc.)
Densité: 4,303
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011182
Numéro CAS: 13454-96-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité