Difluorure de cobalt
Danger
Synonyms: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
004570-100G 004570-500G
FLUO004570-100GEA 0 EUR InStock
FLUO004570-100G FLUO004570-500G
Difluorure de cobalt
Difluorure de cobalt
Formule: CoF₂
MW: 96,93 g/mol
Point d'ébullition: 1400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 4.46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010941
Numéro CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02465
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité