Iridium (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Ir ≥ 27.0%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40424.06EA 1160 EUR InStock
40424.06 40424.03
Iridium (IV) iodure ≥99.95% (base métaux) Ir ≥ 27.0%, Premion®
Iridium (IV) iodure
Formule: I₄Ir
MW: 699,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049960
Numéro CAS: 7790-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité