Fer (II,III) oxyde ≥97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
12374.A1 12374.A7 12374.C4
12374.A1EA 72.4 EUR InStock
12374.A1 12374.A7 12374.C4
Fer (II,III) oxyde ≥97% (base métaux)
Fer (II,III) oxyde
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° Merck Reference: 14,4040 MDL No.: MFCD00011010
Formule: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011010
Numéro CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité