Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Trioxyde de ferOxyde de fer (III)
24193.292EA 84.3 EUR InStock
24193.292
Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
Merck Index: 13,04058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 0.03 %
Mn (Manganese) Max. 0.3 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité