Nickel (II) oxyde 97%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monoxyde de nickelBunséniteOxyde de nickel
ACRO415585000EA 172 EUR InStock
ACRO415585000 ACRO415581000
Nickel (II) oxyde 97%, en poudre
Nickel (II) oxyde
Formule: NiO
MW: 74,69 g/mol
Point de fusion: 1960 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité