Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nickel (II) oxyde ≥99.995% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Monoxyde de nickelBunséniteOxyde de nickel

44423.14EA 298 EUR InStock
44423.14
Nickel (II) oxyde ≥99.995% (base métaux)
Nickel (II) oxyde
Vacuum deposition


Formule: NiO
MW: 74,69 g/mol
Point de fusion: 1984 °C
Densité: 6,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
Merck Index: 14,6512
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité