L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nickel (II) oxyde, Technipur®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 169 EUR InStock
1.00782.1000 1.00782.9025
Nickel (II) oxyde, Technipur®
Nickel (II) oxyde
Formule: NiO
MW: 74.69 g/mol
Point de fusion: 1990
Densité: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité