Dioxyde de ruthenium, anhydre 99.5+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde de ruthenium (IV)Ruthenium (IV) oxyde
ACRO218340010EA 90.7 EUR InStock
ACRO218340010 ACRO218340050
Dioxyde de ruthenium, anhydre 99.5+%
Dioxyde de ruthenium
Formule: O₂Ru
MW: 133,07 g/mol
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 6,97 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00074857
Numéro CAS: 12036-10-1
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité